Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryogene polyolefinetiketter, ark
Artikelnummer. 17583586
Farve:
Hvid
Artikelnummer. 17583586
Brand: Fisherbrand™ LCRY1300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til sikker kompromisløs mærkning af kryoglas og mikrorør. Designet til at klæbe uden at gå i stykker under kryogene fryseforhold. Kryogene polyolefinetiketter kan modstå ekstreme temperaturer, kogning, autoklavering, kaustiske midler og centrifugering uden at skrælle, revne eller nedbrydes.
  • Temperaturmodstand -196 °C til 150 °C.
  • Væske- og dampfase LN2, vandbade til 100 °C og autoklavering og moderate ovne til 150 °C
  • Kemisk inert modstandsdygtig over for de fleste opløsningsmidler og kaustiske midler.
  • Klæbe til de fleste plastik (100 % jomfruelige PP-rør anbefales), glas og metaller uden at revne, skalle eller nedbrydes
  • Fleksibelt polyolefinmateriale og akrylklæber
  • Unik combo udvides og trækker sig sammen med temperaturudsving
  • Autoklaverbar
  • Engangs
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klæbende type Akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Ark
Materiale Polyolefin
Print teknologi Laser
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af genstande brugt i forbindelse med kryogen opbevaring, LN2-brug, centrifugering, autoklavering, vandbade og kogning
Til brug med (udstyr) Cryovials og standard mikrorør
Mængde 1000/Pk.
Temperaturområde (engelsk) -320,8 °F til 302 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +150 °C
Dimensioner (LxB) 28 x 44 mm
Længde (engelsk) 1.1 tommer
Længde (metrisk) 28 mm
Bredde (engelsk) 1,7''
Bredde (metrisk) 44 mm