Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kryogen etiket til laserprintere
Artikelnummer. 15319091 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15319091 Hvid Hver
1 options
Artikelnummer. 15319091 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0653006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    706.39 DKK
    644.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 61.83 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Kryogen etiket til laserprintere er ideel til kryogen opbevaring, der modstår temperaturer fra -321 °F til +302 °F (-196 °C til +150 °C).
  • Vil ikke blokere laserprintere.
  • Modstandsdygtig over for rengøringsmidler, olier, opløsningsmidler og kaustiske midler uden at skalle eller falde af.
  • Disse etiketter, som ikke blokerer laserprintere, vil modstå konventionel og kryogen opbevaring til -321 °F (-196 °C), kogende vandbade til 212 F (°100 C) °og tør varme op til 302 F (°150 °C).
  • Etiketter klæber til de fleste plastik, glas og metaller.
Tekniske data
Klæbende type Skræl og stik
Farve Hvid
Slutte Uigennemsigtig
Format Mærke
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Laser
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af kryogene opbevaringsrør og stativer
Til brug med (udstyr) Laser printere
Temperaturområde (engelsk) -321 °F til +302 °F
Temperaturområde (metrisk) -196° til +150 °C
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 38.1 mm
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Højde (metrisk) 19 mm