Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryogene etiketter til kryogen opbevaring
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17807291 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Rød
Mængde:
1000/Rulle
5000/pakke
Til brug med (udstyr):
0,2 ml PCR-rør
0,5 til 1,5 ml rør
1,5 og 2 ml rør
1,5 til 2 ml rør
15 og 50 ml rør
Størrelse (engelsk):
0,25 x 0,75 tommer.
0,375 in. dia
0,375 in. dia.
0,5 tommer dia
0,5 x 1,25 tommer.
0,75 in. dia.
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde Til brug med (udstyr) Størrelse (engelsk)
17807291 Hvid 1000/Rulle 15 og 50 ml rør 0,75 in. dia.
17807281 Blå 1000/Rulle 1,5 til 2 ml rør 0,5 x 1,25 tommer.
17847281 Lilla 1000/Rulle 1,5 til 2 ml rør 0,5 x 1,25 tommer.
17877281 Hvid 5000/pakke 0,5 til 1,5 ml rør 0,375 in. dia.
17857281 Hvid 1000/Rulle 0,2 ml PCR-rør 0,25 x 0,75 tommer.
17827281 Grøn 1000/Rulle 1,5 til 2 ml rør 0,5 x 1,25 tommer.
17867281 Hvid 1000/Rulle 0,5 til 1,5 ml rør 0,375 in. dia.
17897271 Hvid 1000/Rulle 1,5 til 2 ml rør 0,5 x 1,25 tommer.
17897281 Hvid 1000/Rulle 1,5 og 2 ml rør 0,5 tommer dia
17887281 Diverse 5000/pakke 0,5 til 1,5 ml rør 0,375 in. dia
17837281 Gul 1000/Rulle 1,5 til 2 ml rør 0,5 x 1,25 tommer.
17817281 Rød 1000/Rulle 1,5 til 2 ml rør 0,5 x 1,25 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17807291
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilsigtet anvendelse af kryolagring med flydende nitrogen, køling og ultra-lav temperatur fryser applikationer. Leveres i en letanvendelig dispenserboks med 20 ark pr. pakke.
Ideel til alle anvendelser til kryolagring, flydende nitrogen, køling og ultralav temperatur fryser. Velegnet til brug på mikrocentrifugerør, kryovialer, stativer, kasser og mikrotiterplader. Klæberen tåler temperaturer fra -196° til +121 °C (-321° til +250 °F)
  • Ingen grund til selvlaminering
  • Tyndere etiketter gør det muligt for rør at passe til de fleste opbevaringssystemer
  • Fås i et komplet udvalg af farver og størrelser
  • Garanteret ikke at falde af ved normal brug (forudsat at brugervejledningen følges)
  • Tilbydes også i laserprinter-kompatible ark (se Kat. nr. 15-930 og 15-940-serien)
Kryolagring, flydende nitrogen, køling og ultra-lav temperatur fryser applikationer
Tekniske data
Farve Hvid
Format Mærke
Produkttype Kryogent mærke
Til brug med (applikation) Kryolagring, flydende nitrogen, køling og ultra-lav temperatur fryser applikationer
Til brug med (udstyr) 15 og 50 ml rør
Mængde 1000/Rulle
Størrelse (engelsk) 0,75 in. dia.
Temperaturområde (engelsk) -321 til 250 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +121 °C
Diameter (engelsk) 0,44 tommer.
Diameter (metrisk) 1.9 cm