Beskrivelse
Cole Parmer Kryogene etiketter er til brug med laserprintere. De varmebestandige, flade ark vil ikke sætte sig fast i laserprintere.
Tekniske data
Specifications
| Klæbende type | Kold temperatur |
| Til brug med (udstyr) | Laser printere |
| Størrelse (engelsk) | 1-9/32 x 1/2 tomme |
| Temperaturområde (metrisk) | -190 °C til +150 °C |
| Bredde (engelsk) | 0,5 tommer |