Få mere at vide
SPEX Certiprep™ Kryogen slibehætteglaspakke
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Til brug med (udstyr):
SPEX Homogenizer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Description
- Et komplet hætteglas består af 2 endepropper, en polycarbonat cylinder og 2 rustfrit stål 1/2” (12,7 mm) slibekugler.
- Hætteglas sælges i sæt af 4.
- Op til 16 hætteglas kan køres samtidigt
- Polykarbonat-centercylindre er til engangsbrug eller kan rengøres med varmt vand og rengøringsmiddel eller RNase/DNase-fri opløsning.
Specifications
Specifications
| Til brug med (applikation) | Brug med SPEX homogenisator 2260 CryoBlock |
| Til brug med (udstyr) | SPEX Homogenizer |
| Materiale | Polycarbonat |
| Emballagemængde | 4 Sæt |