Få mere at vide
SPEX Certiprep™ Kryogene handsker
Artikelnummer. 13473210 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 13473210
Brand: SPEX Certiprep™ 6900S
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
SPEX Certiprep™ Kryogene handsker er designet til at beskytte hænder og arme mod ultrakolde materialer og udsættelse for flydende nitrogen.
  • Kryogene handsker specielt designet til at beskytte hænder og arme mod de farer, der er forbundet med håndtering af flydende nitrogen
  • Stærkt anbefalet for sikker drift af Freezer/Mill™
  • Flerlagsisolering for optimal beskyttelse
  • Fleksibel og let for at tillade fremragende fingerfærdighed
  • Behagelig at have på i længere perioder
Tekniske data
Farve Blå
Materiale Stof
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Kryogene handsker
Størrelse Lille