Få mere at vide
SPEX Certiprep™ Kryogene handsker
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- Kryogene handsker specielt designet til at beskytte hænder og arme mod de farer, der er forbundet med håndtering af flydende nitrogen
- Stærkt anbefalet for sikker drift af Freezer/Mill™
- Flerlagsisolering for optimal beskyttelse
- Fleksibel og let for at tillade fremragende fingerfærdighed
- Behagelig at have på i længere perioder
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Materiale | Stof |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Produkttype | Kryogene handsker |
| Størrelse | Medium |
| Sterilitet | Ikke steril |