Få mere at vide
Scilabub™ Frosters™ Kryogen mellemarmshandske
Artikelnummer. 11893831
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11893831 Større 1 par
11883831 Medium 1 par
11883801 Lille 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11893831 Leverandør Scilabub™ Leverandørnr. GLO/CML
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Frosters™ Polyimid Cryogenic Gloves er specielt udviklet til håndtering af meget kolde genstande, typisk til genstande opbevaret i dampfasen af flydende nitrogen (fra -120 C °til -190 °C).
Mellemlaget er af speciel polyolefin/polyester mikrofiber, som er næsten dobbelt så effektiv i termisk isolering som en tilsvarende tykkelse af dun. Dette minimerer varmeoverførslen uden at være så tyk, at det er besværligt. Det indvendige lag er af bomuld for behageligt at have på. De er lavet i EN 420-størrelser og er testet i henhold til EN388 (2, X, 2, X, ) og EN 511-kontakt kulde 2, konvektiv kulde 2, fleksibilitet PASS. Undgå kontakt med alkoholbaserede produkter. For at reducere bulk omkring fingrene er stinghullerne ikke blevet forseglet. Ved normal brug har dette ikke vist sig at være et problem, dog bør handskerne ikke nedsænkes i flydende nitrogen, og det er ikke tilrådeligt at bruge dem over -80 °C. Meget holdbare, de bevarer deres fleksibilitet (omend med en vis afstivning) i lange perioder i kolde atmosfærer. Ydermateriale af polyimid, polyolefin med lidt polyester som fyld og bomuldsfor. Fremstillet i henhold til EN511. Udviklet til håndtering af meget kolde genstande, typisk dem, der opbevares i dampfasen af flydende nitrogen (i området -120 °C til -190 °C).
Tekniske data
Farve Blå
Materiale Stof
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Kryogene handsker
Størrelse Større
Sterilitet Ikke steril
Mængde Pakke m. 1 stk.
Modstandsdygtig overfor Vand