Få mere at vide
Scilabub™ Frosters™ Kryogen mellemarmshandske
Artikelnummer. 11883831
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11883831 Medium 1 par
11893831 Større 1 par
11883801 Lille 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11883831 Lieferant Scilabub™ Lieferanten-Nr. GLO/CMM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2495.00 DKK
    1347.61 DKK / 1 par
    Spare 1147.39 DKK
    45% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Frosters™ Polyimid Cryogenic Gloves er specielt udviklet til håndtering af meget kolde genstande, typisk til genstande opbevaret i dampfasen af flydende nitrogen (fra -120 C °til -190 °C).
Mellemlaget er af speciel polyolefin/polyester mikrofiber, som er næsten dobbelt så effektiv i termisk isolering som en tilsvarende tykkelse af dun. Dette minimerer varmeoverførslen uden at være så tyk, at det er besværligt. Det indvendige lag er af bomuld for behageligt at have på. De er lavet i EN 420-størrelser og er testet i henhold til EN388 (2, X, 2, X, ) og EN 511-kontakt kulde 2, konvektiv kulde 2, fleksibilitet PASS. Undgå kontakt med alkoholbaserede produkter. For at reducere bulk omkring fingrene er stinghullerne ikke blevet forseglet. Ved normal brug har dette ikke vist sig at være et problem, dog bør handskerne ikke nedsænkes i flydende nitrogen, og det er ikke tilrådeligt at bruge dem over -80 °C. Meget holdbare, de bevarer deres fleksibilitet (omend med en vis afstivning) i lange perioder i kolde atmosfærer. Ydermateriale af polyimid, polyolefin med lidt polyester som fyld og bomuldsfor. Fremstillet i henhold til EN511. Udviklet til håndtering af meget kolde genstande, typisk dem, der opbevares i dampfasen af flydende nitrogen (i området -120 °C til -190 °C).
Spezifikation
Farve Blå
Materiale Stof
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Kryogene handsker
Størrelse Medium
Sterilitet Ikke steril
Mængde Pakke m. 1 stk.
Modstandsdygtig overfor Vand
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.