Få mere at vide
Scilabub™ Frosters™ Kryogen mellemarmshandske
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
Mellemlaget er af speciel polyolefin/polyester mikrofiber, som er næsten dobbelt så effektiv i termisk isolering som en tilsvarende tykkelse af dun. Dette minimerer varmeoverførslen uden at være så tyk, at det er besværligt. Det indvendige lag er af bomuld for behageligt at have på. De er lavet i EN 420-størrelser og er testet i henhold til EN388 (2, X, 2, X, ) og EN 511-kontakt kulde 2, konvektiv kulde 2, fleksibilitet PASS. Undgå kontakt med alkoholbaserede produkter. For at reducere bulk omkring fingrene er stinghullerne ikke blevet forseglet. Ved normal brug har dette ikke vist sig at være et problem, dog bør handskerne ikke nedsænkes i flydende nitrogen, og det er ikke tilrådeligt at bruge dem over -80 °C. Meget holdbare, de bevarer deres fleksibilitet (omend med en vis afstivning) i lange perioder i kolde atmosfærer. Ydermateriale af polyimid, polyolefin med lidt polyester som fyld og bomuldsfor. Fremstillet i henhold til EN511. Udviklet til håndtering af meget kolde genstande, typisk dem, der opbevares i dampfasen af flydende nitrogen (i området -120 °C til -190 °C).
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Materiale | Stof |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Produkttype | Kryogene handsker |
| Størrelse | Lille |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Modstandsdygtig overfor | Vand |