Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kryogene boksdelere
Artikelnummer. 15853600 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
CryoPlus 1,2,3,4
Firkantet kryoboks
Kryobokse
Pilespids kasse
Type:
Fiberboard Box
Liquid Phase Lodret Rack
Papadskiller
Rustfri stålkasse
Holder:
2 ml hætteglas med 100-celle-deler
4 ml hætteglas
4 ml hætteglas med 100-celle-deler
Hætteglas
Hætteglas (25)
Kasser
Hætteglaskapacitet:
25
40
81
100
300
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Type Holder Hætteglaskapacitet Pakningsstørrelse
15853600 Firkantet kryoboks Papadskiller Hætteglas 25 -
11804550 Firkantet kryoboks Papadskiller Hætteglas 100 Hver
10222240 CryoPlus 1,2,3,4 Fiberboard Box 2 ml hætteglas med 100-celle-deler 100 Hver
15162784 CryoPlus 1,2,3,4 Fiberboard Box 4 ml hætteglas med 100-celle-deler 100 Hver
10465245 Kryobokse Papadskiller Hætteglas 40 Hver
11781569 Pilespids kasse Papadskiller Hætteglas 81 Hver
10752454 CryoPlus 1,2,3,4 Fiberboard Box Hætteglas 40 Hver
11771569 CryoPlus 1,2,3,4 Fiberboard Box Hætteglas (25) 81 Hver
15126443 CryoPlus 1,2,3,4 Fiberboard Box 4 ml hætteglas 81 Hver
11814550 CryoPlus 1,2,3,4 Rustfri stålkasse 2 ml hætteglas med 100-celle-deler 100 Hver
11839700 CryoPlus 1,2,3,4 Liquid Phase Lodret Rack Kasser 300 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15853600 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 189387
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.20 DKK
    61.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.02 DKK
    6% Slukket
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Maksimer lagerkapaciteten med Thermo Scientific™ Croygeniske æsker, til brug i Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN 2 kryokonserveringsopbevaring.
Maksimer lagerkapaciteten med Thermo Scientific™ Croygenic Box Dividers, til brug i Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN 2 kryokonserveringsopbevaring.
Papkasser
  • Lodret (2mL med 100 celledeler)
  • Firkantet (2, 4 eller 5 ml med 100 celledeler)
  • Pilehoved (2, 4 eller 5 ml med 81 celledeler)
Polycarbonat kasser
  • Lodret (2mL med 100 eller 81 celledeling)
  • Firkantet (2mL med 100 eller 81 celledeling; 4mL med 81 celledeling)
Æsker i rustfrit stål†
  • Firkantet (2 eller 4 ml)
  • Pilehoved (2 ml)
†Æsker i rustfrit stål inkluderer ikke celledelere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type Papadskiller
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Til brug med (udstyr) Firkantet kryoboks
Inkluderer 25-celle
Hætteglaskapacitet 25
Holder Hætteglas
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.