Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kryogene boksdelere
Artikelnummer. 11839700 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
CryoPlus 1,2,3,4
Firkantet kryoboks
Kryobokse
Pilespids kasse
Type:
Fiberboard Box
Liquid Phase Lodret Rack
Papadskiller
Rustfri stålkasse
Holder:
2 ml hætteglas med 100-celle-deler
4 ml hætteglas
4 ml hætteglas med 100-celle-deler
Hætteglas
Hætteglas (25)
Kasser
Hætteglaskapacitet:
25
40
81
100
300
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11839700
Brand: Thermo Scientific™ 4000260
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maksimer lagerkapaciteten med Thermo Scientific™ Croygeniske æsker, til brug i Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN 2 kryokonserveringsopbevaring.
Maksimer lagerkapaciteten med Thermo Scientific™ Croygenic Box Dividers, til brug i Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN 2 kryokonserveringsopbevaring.
Til papkasser
  • Lodret (2mL med 100 celledeler)
  • Firkantet (2, 4 eller 5 ml med 100 celledeler)
  • Pilehoved (2, 4 eller 5 ml med 81 celledeler)
Til polycarbonatæsker
  • Lodret (2mL med 100 eller 81 celledeling)
  • Firkantet (2mL med 100 eller 81 celledeling; 4mL med 81 celledeling)
Til æsker i rustfrit stål†
  • Firkantet (2 eller 4 ml)
  • Pilehoved (2 ml)
†Æsker i rustfrit stål inkluderer ikke celledelere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Liquid Phase Lodret Rack
Kapacitet (engelsk) 7,06 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Til brug med (udstyr) CryoPlus 1,2,3,4
Hætteglaskapacitet 300
Holder Kasser
Rack kapacitet 12 æsker