Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kryogene boksdelere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
CryoPlus 1,2,3,4
Firkantet kryoboks
Kryobokse
Pilespids kasse
Type:
Fiberboard Box
Liquid Phase Lodret Rack
Papadskiller
Rustfri stålkasse
Holder:
2 ml hætteglas med 100-celle-deler
4 ml hætteglas
4 ml hætteglas med 100-celle-deler
Hætteglas
Hætteglas (25)
Kasser
Hætteglaskapacitet:
25
40
81
100
300
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Maksimer lagerkapaciteten med Thermo Scientific™ Croygenic Box Dividers, til brug i Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN 2 kryokonserveringsopbevaring.
Papkasser
- Lodret (2mL med 100 celledeler)
- Firkantet (2, 4 eller 5 ml med 100 celledeler)
- Pilehoved (2, 4 eller 5 ml med 81 celledeler)
Polycarbonat kasser
- Lodret (2mL med 100 eller 81 celledeling)
- Firkantet (2mL med 100 eller 81 celledeling; 4mL med 81 celledeling)
Æsker i rustfrit stål†
- Firkantet (2 eller 4 ml)
- Pilehoved (2 ml)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Papadskiller |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Til brug med (udstyr) | Firkantet kryoboks |
| Inkluderer | 100-cell |
| Hætteglaskapacitet | 100 |
| Holder | Hætteglas |