Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kryogene boksdelere
Artikelnummer. 11781569 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
CryoPlus 1,2,3,4
Firkantet kryoboks
Kryobokse
Pilespids kasse
Type:
Fiberboard Box
Liquid Phase Lodret Rack
Papadskiller
Rustfri stålkasse
Holder:
2 ml hætteglas med 100-celle-deler
4 ml hætteglas
4 ml hætteglas med 100-celle-deler
Hætteglas
Hætteglas (25)
Kasser
Hætteglaskapacitet:
25
40
81
100
300
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Type Holder Hætteglaskapacitet Pakningsstørrelse
11781569 Pilespids kasse Papadskiller Hætteglas 81 Hver
15853600 Firkantet kryoboks Papadskiller Hætteglas 25 -
11804550 Firkantet kryoboks Papadskiller Hætteglas 100 Hver
10222240 CryoPlus 1,2,3,4 Fiberboard Box 2 ml hætteglas med 100-celle-deler 100 Hver
15162784 CryoPlus 1,2,3,4 Fiberboard Box 4 ml hætteglas med 100-celle-deler 100 Hver
10465245 Kryobokse Papadskiller Hætteglas 40 Hver
10752454 CryoPlus 1,2,3,4 Fiberboard Box Hætteglas 40 Hver
11771569 CryoPlus 1,2,3,4 Fiberboard Box Hætteglas (25) 81 Hver
15126443 CryoPlus 1,2,3,4 Fiberboard Box 4 ml hætteglas 81 Hver
11814550 CryoPlus 1,2,3,4 Rustfri stålkasse 2 ml hætteglas med 100-celle-deler 100 Hver
11839700 CryoPlus 1,2,3,4 Liquid Phase Lodret Rack Kasser 300 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11781569 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4000181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00 DKK
    189.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.49 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-02-2027
Maksimer lagerkapaciteten med Thermo Scientific™ Croygeniske æsker, til brug i Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN 2 kryokonserveringsopbevaring.
Maksimer lagerkapaciteten med Thermo Scientific™ Croygenic Box Dividers, til brug i Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN 2 kryokonserveringsopbevaring.
Papkasser
  • Lodret (2mL med 100 celledeler)
  • Firkantet (2, 4 eller 5 ml med 100 celledeler)
  • Pilehoved (2, 4 eller 5 ml med 81 celledeler)
Polycarbonat kasser
  • Lodret (2mL med 100 eller 81 celledeling)
  • Firkantet (2mL med 100 eller 81 celledeling; 4mL med 81 celledeling)
Æsker i rustfrit stål†
  • Firkantet (2 eller 4 ml)
  • Pilehoved (2 ml)
†Æsker i rustfrit stål inkluderer ikke celledelere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Papadskiller
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Til brug med (udstyr) Pilespids kasse
Inkluderer 81-cell
Hætteglaskapacitet 81
Holder Hætteglas