Få mere at vide
GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage with Back Slit
Artikelnummer. p-200104519
Encompass_Preferred
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Dimensioner (LxB):
25,4 x 12,7 mm
32 x 7,6 mm
Diameter (metrisk):
25,4 mm
76,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 4000
Pakke med 5000
Pakke med 8000
Artikelnummer. 17889027
Brand: GA International JTTA553NPSBC14WH
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.
  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Available in a large range of sizes, colors and configurations
Tekniske data
Klæbende type Permanent
Farve Hvid
Slutte Matte
Format Roll
Materiale Thermoplastic Film
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter pr. række 1 Label
Mængde 4000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -321°F to +230°F
Temperaturområde (metrisk) -196°C to +110°C
Dimensioner (LxB) 32 x 7,6 mm
Længde (engelsk) 0.3 in.
Længde (metrisk) 7.6 mm
Bredde (engelsk) 1.26 in.
Bredde (metrisk) 32 mm
Diameter (engelsk) 1 in.
Diameter (metrisk) 25,4 mm
Vis mere Vis mindre
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt