Få mere at vide
GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage
Artikelnummer. 17870088
Encompass_Preferred
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Lyserød
Dimensioner (LxB):
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
31,8 x 22,2 mm
38,1 x 19,1 mm
76,2 x 25,4 mm
Diameter (metrisk):
25,4 mm
76,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
Pakke med 3000
Pakke med 5000
Artikelnummer. 17870088
Brand: GA International JTTA10C11GA
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.
  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen, up to -196°C/-321°F
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Available in a variety of colors and sizes
Tekniske data
Klæbende type Permanent
Farve Grøn
Slutte Matte
Format Roll
Materiale Thermoplastic Film
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter pr. række 1 Label
Mængde 1000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -321°F to +230°F
Temperaturområde (metrisk) -196°C to +110°C
Dimensioner (LxB) 38,1 x 19,1 mm
Længde (engelsk) 0.75 in.
Længde (metrisk) 19.1 mm
Bredde (engelsk) 1.5 in.
Bredde (metrisk) 38.1 mm
Diameter (engelsk) 1 in.
Diameter (metrisk) 25,4 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.