Få mere at vide
- Home
- Products
- Facilitets sikkerhed og vedligeholdelse
- Etiketter og etiketmaskiner
- Bottle and Tube Labels
- GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage
GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage
Artikelnummer. 17861258
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Lyserød
Dimensioner (LxB):
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
31,8 x 22,2 mm
38,1 x 19,1 mm
76,2 x 25,4 mm
Diameter (metrisk):
25,4 mm
76,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
Pakke med 3000
Pakke med 5000
| Artikelnummer. | Farve | Dimensioner (LxB) | Diameter (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17861258 | Gul | 76,2 x 25,4 mm | 76,2 mm | Pakke med 1000 |
| 17868917 | Grøn | 38,1 x 19,1 mm | 76,2 mm | Pakke med 2000 |
| 17840958 | Blå | 25,4 x 25,4 mm | 25,4 mm | Pakke med 1000 |
| 17890668 | Grøn | 25,4 x 25,4 mm | 25,4 mm | Pakke med 1000 |
| 17860858 | Lyserød | 25,4 x 25,4 mm | 25,4 mm | Pakke med 1000 |
| 17858827 | Gul | 25,4 x 25,4 mm | 25,4 mm | Pakke med 1000 |
| 17820398 | Blå | 25,4 x 25,4 mm | 76,2 mm | Pakke med 3000 |
| 17859597 | Grøn | 25,4 x 25,4 mm | 76,2 mm | Pakke med 3000 |
| 17899497 | Lyserød | 25,4 x 25,4 mm | 76,2 mm | Pakke med 3000 |
| 17868827 | Gul | 25,4 x 25,4 mm | 76,2 mm | Pakke med 3000 |
| 17890958 | Blå | 76,2 x 25,4 mm | 25,4 mm | Pakke med 1000 |
| 17880958 | Grøn | 76,2 x 25,4 mm | 25,4 mm | Pakke med 1000 |
| 17879117 | Gul | 76,2 x 25,4 mm | 25,4 mm | Pakke med 1000 |
| 17880478 | Blå | 76,2 x 25,4 mm | 76,2 mm | Pakke med 1000 |
| 17889407 | Grøn | 76,2 x 25,4 mm | 76,2 mm | Pakke med 1000 |
| 17850118 | Blå | 25,4 x 12,7 mm | 25,4 mm | Pakke med 1000 |
| 17841088 | - | 25,4 x 12,7 mm | 25,4 mm | Pakke med 1000 |
| 17840598 | Lyserød | 25,4 x 12,7 mm | 25,4 mm | Pakke med 1000 |
| 17810838 | Gul | 25,4 x 12,7 mm | 25,4 mm | Pakke med 1000 |
| 17868977 | Blå | 25,4 x 12,7 mm | 76,2 mm | Pakke med 5000 |
| 17849667 | Grøn | 25,4 x 12,7 mm | 76,2 mm | Pakke med 5000 |
| 17890548 | Lyserød | 25,4 x 12,7 mm | 76,2 mm | Pakke med 5000 |
| 17819877 | Gul | 25,4 x 12,7 mm | 76,2 mm | Pakke med 5000 |
| 17890938 | Grøn | 31,8 x 22,2 mm | 25,4 mm | Pakke med 1000 |
| 17850658 | Gul | 31,8 x 22,2 mm | 25,4 mm | Pakke med 1000 |
| 17859877 | Grøn | 31,8 x 22,2 mm | 76,2 mm | Pakke med 1000 |
| 17889777 | Gul | 31,8 x 22,2 mm | 76,2 mm | Pakke med 1000 |
| 17870088 | Grøn | 38,1 x 19,1 mm | 25,4 mm | Pakke med 1000 |
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer. 17861258
Brand: GA International JTTA36C31YE
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen, up to -196°C/-321°F
- Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
- Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
- Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
- Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
- Available in a variety of colors and sizes
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Permanent |
| Farve | Gul |
| Slutte | Matte |
| Format | Roll |
| Materiale | Thermoplastic Film |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Etiketter pr. række | 1 Label |
| Mængde | 1000/Pk. |
| Form | Rectangle |
| Temperaturområde (engelsk) | -321°F to +230°F |
| Temperaturområde (metrisk) | -196°C to +110°C |
| Dimensioner (LxB) | 76,2 x 25,4 mm |
| Længde (engelsk) | 1 in. |
| Længde (metrisk) | 25.4 mm |
| Bredde (engelsk) | 3 in. |
| Bredde (metrisk) | 76.2 mm |
| Diameter (engelsk) | 3 in. |
| Diameter (metrisk) | 76,2 mm |
| Vis mere Vis mindre |