Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cryofuge 8 og 16 Large Capacity Blood Banking Centrifuge med innovativ GreenCool-teknologi
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific Cryofuge 8- og 16-centrifuger er højkapacitetscentrifuger, der er specielt designet til blodbankning og blodforarbejdning. Disse innovative gulvstandsinstrumenter indeholder GreenCool-teknologi, som benytter et naturligt CO2-kølesystem, der overholder kommende EU- og EPA-regler for F-gas. Dette kølemiddel har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) på 1, samtidig med at det sikrer ozonvenlig drift, hvilket markant reducerer centrifugedriftens miljøpåvirkning. Derudover tilbyder GreenCool-teknologien reduceret energiforbrug, hvilket reducerer driftsomkostningerne, hurtige nedkølingstider og fremragende temperaturstabilitet.
Disse centrifuger fås i to modeller og tilbyder fleksibilitet til at vælge rotorer med højere kapacitet eller matche eksisterende arbejdsgange med et valg mellem fire Thermo Scientific HAEMAFlex rotorer:
- Cryofuge 8: Kapacitet på op til 6 x 550 ml og 8 x 550 ml blodposer. Maksimal hastighed/RCF: 5.000 omdrejninger i minuttet/ 7.295 x g
- Cryofuge 16: Kapacitet på op til 12 x 550 ml og 16 x 550 ml blodposer. Maksimal hastighed/RCF: 4.700 omdrejninger i minuttet/ 7.187 x g
Begge modeller er fremstillet i Tyskland, et certificeret zero-waste anlæg, der bruger 100% vedvarende energi.
Serien Cryofuge giver enestående kapacitet til storvolumenbehandling, samtidig med at brugervenlig drift og globale overholdelsesstandarder opretholdes. Forbedret ergonomi, reduceret støjniveau og lavere vægt bidrager til et forbedret laboratoriemiljø. Centrifugerne er kompatible med forskellige rotorer, spande, foringer, adaptere, forbrugsvarer og software, hvilket tilbyder en omfattende løsning for effektiv og bæredygtig blodbehandling i moderne faciliteter.
Themo Scientific funktioner:
- GreenCool-teknologi: Naturligt kølemiddelsystem giver op til 14% energibesparelse sammenlignet med den tidligere model, hvilket sænker driftsomkostningerne og giver lavere vægt og støjniveau.
- Auto-Door Funktion: Åbn og luk centrifugedøren automatisk ved hjælp af en simpel trykknapbetjening.
- Auto-Lid Funktion: Øjeblikkelig åbning og lukning af rotoren med opbevaring af låget for øget brugervenlighed.
- Akkumuleret centrifugaleffekt (ACE) funktion: Justerer automatisk driftstiden for at tage højde for og eliminere accelerations-/decelerationsvariationer, som ellers kunne føre til ufuldstændig adskillelse af blodplader.
- Centri-Touch Interface: Lys, meget synlig og handskevenlig skærm giver intuitiv kontrol og datavisualisering, hvilket forenkler opsætningen af kørsler med funktionen Thermo Scientific Centri-Cross til at konvertere dine eksisterende protokoller.
- Eco-Spin Teknologi: Energibesparelser på op til 64 % ved brug af forrudeskiver.
- Datastyring: Kompatibel med Centri-Log Plus datastyringssoftware til FDA 21 CFR Part 11 overholdelse.
- Forbindelse: Centri-Vue Applikation til øjeblikkelig fjernovervågning og -kontrol.
Globale standarder:
- UL opført
- CE-mærket for Medical Device Regulation (EU) 2017/745
- US FDA er opført
- RoHS-kompatibel
- WEEE-kompatibel
- IEC 61010-1
- IEC 61010-2-020
- IEC 61010-2-101
- IEC 61326-1 Klasse B
- IEC 61326-2-6
- IEC 62304
- IEC 62366
- EN ISO 14971
- EN ISO 13485
Juridisk ansvarsfraskrivelse: De produkter, der nævnes på denne side, er medicinsk udstyr, der bruges til kliniske formål. Det er kundens ansvar at sikre, at produkternes ydeevne er egnet til kundernes specifikke anvendelser eller anvendelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 6 x 550 ml og 8 x 550 ml blodposer |
| Maks. Hastighed | 5,000 rpm |
| Maks. RCF | 7.295 x g |
| Kølet | CFC-fri |
| Produktlinje | Cryofuge |
| Spænding | 380/400 V |
| Produkttype | Cryofuge 8 Store |