Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoExtra™ Højeffektive kryogene opbevaringssystemer med batteribackup, 1745 L
Artikelnummer. 17324650 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1745 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17324650 1745 l
1 options
Artikelnummer. 17324650 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CE8180BB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    653115.00 DKK
    640150.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 12964.59 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ CryoExtra™ serien har automatisk temperaturovervågning, mikroprocessorbaseret LN2-niveaukontrol og et indbygget batteribackup-system, der giver ro i sindet til værdifulde prøver.
Thermo Scientific™ CryoExtra™ serien er designet til både væske- og dampfaseopbevaring og har automatisk temperaturovervågning, mikroprocessorbaseret LN2-niveaukontrol og et indbygget batteribackup-system, der giver ro i sindet til værdifulde prøver.
Alsidighed
  • CryoExtra er kompatibelt med både lodrette og vandrette stativer
  • Brugerkomfortfunktioner og praktisk, indbygget arbejdsområde
  • Designet til dampfaseopbevaring
  • Foldetrin for brugerkomfort
Kvalitet
  • Fremragende temperaturensartethed
  • Stort LED-temperaturdisplay
  • Låsbart låg til prøvebeskyttelse
  • Avanceret temperaturmonitor og alarmer
  • Mikroprocessor-baseret LN2niveaukontrol
Inkluderer:
Indbygget batteri-backupsystem: batteristrøm bruges til at opretholde strøm til controlleren til temperatur- og niveauopdateringer under en strømafbrydelse.
0,5 in. 45°blus, 6′ (1,8 m) fleksibel slange i rustfrit stål
Kræver
22psi lavtryks LN2 -forsyningstank (sælges separat)
Kompatibel med:
Spørg din kundeservicerepræsentant om stativer og tilbehør til CryoExtra-opbevaringssystemer.
Bemærk:
Produkthøjdens frigang: 77 in. for CryoExtra 20 og CryoExtra 40; 88 in. for CryoExtra 80; 93 in. for CryoExtra 94
Bestillingsoplysninger:
  • Valgfri stativer, beholdere, rammer og stigrør giver dig mulighed for at skabe et organiseret lagersystem, der giver optimal opbevaring i væske- eller dampfasen. Kontakt din kundeservice- eller salgsrepræsentant for detaljer.
  • Garantien varierer fra land til land. Kontakt os for detaljer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Auto-fill LN2 kryogen-opbevaring
Kapacitet (engelsk) 61,62 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 1745 l
Antal døre 1
Skabsmateriale Rustfrit stål
Isolering Vakuum
Udvendig finish Rustfrit stål
Certificeringer/compliance CE
Hjul 3 tommer hjul (standard)
Mål (L x B x H) Udvendig 60 x 60 x 68,19 tommer. (1524 x 1542 x 1732 mm)
Diameter (engelsk) 60 tommer.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 25 tommer
Diameter (metrisk) 1524 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 635 mm
Overvågningsmuligheder Adgangsport til uafhængig sonde
Strømstyrke 0,73A @110 V og ,35A @230 V
Spænding 110/230 V
Elektriske krav 100-230V
Frekvens 50/60 Hz
Hætteglaskapacitet 80.600 2 mL hætteglaskapacitet (maks.)
Forsendelsesvægt (engelsk) 2365 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 1075 kg
Vægt (engelsk) 1721 lb.
Vægt (metrisk) 781 kg
Holder Hætteglas (80.600 x 2 ml)