Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoExtra™ Højeffektive kryogene opbevaringssystemer med batteribackup, 797 L
Artikelnummer. 17314650 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
797 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17314650 797 l
1 options
Artikelnummer. 17314650 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CE8140BB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    417905.00 DKK
    409606.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 8298.27 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-04-2027
Thermo Scientific™ CryoExtra™ serien har automatisk temperaturovervågning, mikroprocessorbaseret LN2-niveaukontrol og et indbygget batteribackup-system, der giver ro i sindet til værdifulde prøver.
Thermo Scientific™ CryoExtra™ serien er designet til både væske- og dampfaseopbevaring og har automatisk temperaturovervågning, mikroprocessorbaseret LN2-niveaukontrol og et indbygget batteribackup-system, der giver ro i sindet til værdifulde prøver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Auto-fill LN2 kryogen-opbevaring
Kapacitet (engelsk) 28,14 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 797 l
Antal døre 1
Skabsmateriale Rustfrit stål
Isolering Vakuum
Udvendig finish Rustfrit stål
Certificeringer/compliance CE
Hjul 3 tommer hjul (standard)
Mål (L x B x H) Udvendig 49 x 51 x 67 tommer. (1245 x 1295 x 1702 mm)
Diameter (engelsk) 42 tommer.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 17,5''
Diameter (metrisk) 1067 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 445 mm
Overvågningsmuligheder Adgangsport til uafhængig sonde
Strømstyrke 0,73 A ved 110 V og 0,35 A ved 230 V
Spænding 100/230 V
Elektriske krav 100-230 V
Frekvens 50/60 Hz
Hætteglaskapacitet 40.600 2 mL hætteglaskapacitet (maks.)
Forsendelsesvægt (metrisk) 469 kg
Vægt (engelsk) 720 lb.
Vægt (metrisk) 327 kg
Holder Hætteglas (40.600 x 2 ml)