Få mere at vide
Eppendorf™ CryoCube™ Højre hånd F740h med 5 hylder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15977095
Backup systemer:
CO2 (fabriksinstalleret)
CO2 (factory installed)
LN2 (fabriksinstalleret)
LN2 (factory installed)
Not Available
Chart Recorder:
Nej
Standard
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15977095
Brand: Eppendorf™ F740343041
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Fryser med 5 hylder har højrehåndtaget yderdør
  • Klassisk LED-interface
  • Grønne kølevæsker
  • Luftkøling
  • Håndtag: Højre side
  • 5 indvendige hylder
  • 100-240 V/50-60 Hz
  • Volumen: 740 L (26,1 ft 3 )
  • Forbruger 11,8 kWh/dag (grøn; -80° C; 230 V))
  • Holder op til 57.600 prøver
  • Nedtrækstid til -80 C: °4 t 10 min
  • Interiør: Rustfrit stål
  • Udvendigt: Pulverlakeret stål
  • Polyurethanskum, vakuumisoleringspaneler
  • 5 rum med 3 isolerede og forseglede indvendige døre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 740 L
Temperatur (setpunkt) Nedtrækstid til -80 C: °4 t 10 min
Dør stil Forseglet, isoleret
Indre døre 3
Hængsel Side Venstre
Isolering Vakuum, polyurethanskum
Indre Rustfrit stål
Udvendig finish Pulverlakeret stål
Hylder 5
Vise LED
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 91.5 × 109.9 × 197.3 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 62.1 × 86.5 × 139 cm
Chart Recorder Nej
Backup systemer LN2 (fabriksinstalleret)
Elektriske krav 100 til 240 V, 50 til 60 Hz
Energiforbrug Forbruger 11,8 kWh/dag
Kølemiddel R290 / R170
Holder Prøver (57.600)