Få mere at vide
Eppendorf™ CryoCube™ Højre hånd F740h med 5 hylder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15957105
Backup systemer:
CO2 (fabriksinstalleret)
Ikke tilgængelig
LN2 (fabriksinstalleret)
Chart Recorder:
Nej
Standard
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15957105
Brand: Eppendorf™ F740344041
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Fryser med 5 hylder har højrehåndtaget yderdør
  • Classic, LED interface
  • Green cooling liquids
  • Air-Cooling
  • Handle: Right side
  • 5 inner shelves
  • 100-240 V/50-60 Hz
  • Volume: 740 L (26,1 ft3)
  • Consumes 11,8 kWh/day (green; -80 °C; 230 V))
  • Holds up to 57,600 samples
  • Pull-down time to -80°C: 4 h 10 min
  • Interior: Stainless Steel
  • Exterior: Powder-coated Steel
  • Polyurethane Foam, Vacuum Insulation Panels
  • 5 compartments with 3 insulated and sealed inner doors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 740 L
Temperatur (setpunkt) Pull-down time to -80°C: 4 h 10 min
Dør stil Sealed, Insulated
Indre døre 3
Hængsel Side Left
Isolering Vacuum, Polyurethane Foam
Indre Stainless Steel
Udvendig finish Powder-coated Steel
Hylder 5
Vise LED
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 91.5 × 109.9 × 197.3 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 62.1 × 86.5 × 139 cm
Chart Recorder Standard
Backup systemer CO2 (fabriksinstalleret)
Elektriske krav 100 to 240 V, 50 to 60 Hz
Energiforbrug Consumes 11.8 kWh/day
Kølemiddel R290 / R170
Holder Samples (57,600)