Få mere at vide
Eppendorf™ CryoCube, Premium& HEF LN2 backup, 230V
Artikelnummer. 11652834
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
11652834 230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 11652834 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. U90440008
 Begrænset vare
På lager
Med Eppendorf backup-systemer, hvis der er strømafbrydelse, behøver du ikke bekymre dig. Udstyret med en batteriback-up holder disse dine fryseprøver ved en forudindstillet temperatur i en midlertidig varighed. De kan fabriksinstalleres med din fryser eller eftermonteres på stedet.
LN2 backup system, 230 V/50 Hz, CryoCube™ F570 serien, CryoCube™ FC660-serien, Premium og HEF™ - Udstyret med en batteriback-up for midlertidigt at beskytte indholdet af din fryser i tilfælde af strømsvigt - Tilgængelig i enten flydende CO2 og LN2. Flydende CO2 kan holde temperaturer mellem -50° C og -70° C, hvor som LN2 kan gå ned til -85° C- Begge systemer kan fabriksinstalleres med din fryserbestilling eller eftermonteres på stedet - Info: CO2 og LN2 er ikke udskiftelige systemer- For Premium U410; U410 HEF; CryoCube F570-serien; CryoCube FC660 serien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Frysere
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V, 50 Hz