Få mere at vide
CryoCube FC660h kummefryser
Artikelnummer. 15419753
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
660 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15419753 660 l Hver
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15419753 Leverandør Eppendorf New Brunswick Leverandørnr. F660320001
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Brug denne fryser med ultralav temperatur til opbevaring og konservering af alle typer biologiske prøver. New Brunswick Scientific™ CryoCube FC660h kummefrysere har en højeffektiv ventilator, kompressor og kondensator, som reducerer strømforbruget.
  • Premium-tætninger for optimal temperaturensartethed
  • Udluftningsporten på siden forbedrer energiforbruget og ensartetheden og giver samtidig lettere adgang
  • Yderligere vakuumisolerede paneler for energibesparelser
  • Ergonomisk håndtag kræver mindre kraft og giver nem adgang
  • Ny højeffektiv ventilator, kompressor og kondensator
  • Næsten 30 % lavere energiomkostninger sammenlignet med CryoCube FC660
  • Interiør i rustfrit stål for nem rengøring under vedligeholdelse og afrimningscyklusser; yderside i pulverlakeret stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 660 l
Temperaturområde -50 °C til -86 °C
Skabsmateriale Rustfrit stål
Antal stativer pr. sæt 40
Model- CryoCube FC660h kummefryser
Mål (D x B x H) Indvendig 84  x 207 x 107.5 cm
Spænding 208/230 V
Frekvens 50 Hz
Kølemiddel R290/R170