Få mere at vide
Eppendorf™ CryoCube FC660 Freezer, 230V/50Hz, EU/UK
Kapacitet (metrisk):
660 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
CryoCube™ FC660, 660 L, ULT chest freezer, with LED interface, classic cooling liquids, and air-cooling, 230 V/50 Hz- Capacity: 660 L (23,3 ft3)- Consumes only 10,6 kWh/day- Floor space needed: 207 x 84 cm- Holds up to 52.000 samples- Pull-down time to -80 °C: 3 h 15 min- Compatible with CO2/LN2 injection system as backup for highest sample safety
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Freezers |
| Kapacitet (engelsk) | 23.3 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 660 l |
| Isolering | Polyurethane Foam |
| Hjul | yes |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 59 x 147 x 76 cm/23.2 x 57.9 x 29.9 in. |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 84 x 207 x 107.5 cm/81.5 x 33.1 x 42.3 in. |
| Dybde (engelsk) Eksteriør | 33.1 in. |
| Dybde (engelsk) Interiør | 23.2 in. |
| Dybde (metrisk) Eksteriør | 84 cm |
| Vis mere |