Få mere at vide
Eppendorf™ CryoCube F740hiw ULT Fryser, 3 rum, LN2 Backup
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7160071
Stiktype:
EU
Model-:
Venstrehåndtaget dørmodel
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15922421
Brand: Eppendorf™ F740323111
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Innovativ, højeste kvalitet, minus 86° C fryser med ultralav temperatur med grøn køling, reduceret strømforbrug og en række konfigurerbare muligheder.
  • Naturlige kølemidler til fremtidig afprøvet køling
  • Automatisk udluftningsport for hurtig genadgang til prøver
  • Ergonomisk designet dørhåndtag for smidig og nem betjening
  • Personlig adgangskontrol for højeste prøvesikkerhed
  • Gennemprøvede to-trins kompressorkaskadesystemer til langsigtede arbejdsforhold
  • Nem adgang til luftfilter muliggør regelmæssig rengøring og bedre ydeevne
  • Kraftige hjul til nem bevægelse efter behov
  • Vakuumisolerede paneler forstærket med polyurethan forma isolering
  • Intuitiv brugergrænseflade for nem temperaturindstilling og overvågning samt dataeksport via USB
  • Robust rustfrit stålhus for høj prøvesikkerhed og nem rengøring
  • Internt sondehoved placeret i fryserens centrum for pålidelig temperaturmåling
  • Låsbar sikkerhedsplade beskytter strøm- og alarmafbrydere mod utilsigtet slukning
  • Reduceret strømforbrug betyder lavere driftsomkostninger
  • Konstrueret til støjsvag drift for at give bedre
    arbejdsforhold
  • Øget prøvelagerkapacitet i forhold til sine forgængere med 14 %
  • Optimeret temperaturnøjagtighed for sikker prøveopbevaring
  • Isolerede indvendige døre med pakninger
    minimerer temperaturudsving under prøveadgang
  • Avancerede interfacemodeller har unik brugeradgang og logning
    for at give den højeste prøvesikkerhed og -sikkerhed
  • Inverter-controller gør det muligt at bruge frysere på 100, 115, 208
    og 230 V kredsløb med et enkelt skift af strømkabel
  • Modeller fås med 3 eller 5 indvendige rum for fleksible layoutmuligheder
  • Modeller fås med venstre- eller højrehåndtaget yderdør for større fleksibilitet
  • Modeller fås med luftkøling eller vandkølende konfigurationer
  • Modeller tilgængelige med backup-kølekonfigurationer
  • Modeller fås med kortoptagere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Vandkølet
Kapacitet (metrisk) 740 L
Dør stil Håndtag til venstre
Skabsmateriale Rustfrit stål
Certificeringer/compliance Individuelt kvalitetscertifikat, komplet med serienummer, leveres som standard til din dokumentation.
Hjul Ja
Inkluderer EU-stik
Array 3 indvendige rum
Model- Venstrehåndtaget dørmodel
Vandafkølet Ja
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 98 x 109.9 x 197.3 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 62.1 x 86.5 x 139 cm
Chart Recorder Nej
Backup systemer LN2 (fabriksinstalleret)
Stiktype EU
Elektriske krav Integreret spændingsomformer til fleksibel brug med 100 – 230 V net-/strømforsyning.
Kølemiddel R290/R170: Miljøsikre, HCFC-fri og CFC-fri kølemidler