Få mere at vide
Eppendorf CryoCube F740hiw
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17803651
Kapacitet (metrisk):
740 L
Artikelnummer. 17803651
Brand: Eppendorf F740320141
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Eppendorf CryoCube F740-serien understøtter sikker prøvebeskyttelse og minimerede driftsomkostninger. Med op til 576 kasser er den CryoCube F740hiw fryser er den vandkølede version af 740 L-klassen. De PhysioCare koncept giver nem og behagelig brug med hensyn til ergonomi.
  • Berøringsskærm
  • Forbruger kun 11,7 kWh/dag (grøn)
  • Holder op til 57.600 prøver
  • Nedtrækstid til -80 C: °4 t 10 min.
  • Interiør: Rustfrit stål; udvendigt: pulverlakeret stål
  • Polyurethanskum + Vakuumisoleringspaneler (hus + dør)
  • 3 rum med 3 isolerede og forseglede indvendige døre
  • Venstrehåndet yderdør, vandkølet
  • Kompatibel med CO2/LN2 injektionssystem (Type 'smal') som backup for højeste prøvesikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt CryoCube F740hiw, ULT fryser, 740L, VIP, WC, DoRi, 5, 230V/50Hz (EU)
Type Frysere
Kapacitet (engelsk) 26,1 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 740 L
Temperaturopløsning 1 °C
Dør stil Hængslet
Antal døre 1
Indre døre 3
Hængsel Side Venstre
Skabsmateriale Stål
Kammermateriale Rustfrit stål
Isolering Vakuum, polyurethanskum
Hylder 5
Stil Fritstående
Vise Berøringsskærm
Hjul Ja
Vandafkølet Ja
Mål (D x B x H) Indvendig 62,1 x 86,5 x 139 cm / 24,5 x 34,1 x 54,7 tommer.
Dybde (engelsk) Eksteriør 38,6 tommer.
Dybde (engelsk) Interiør 24,5 tommer
Dybde (metrisk) Eksteriør 98.0 cm
Dybde (metrisk) interiør 62.1 cm
Højde (engelsk) Udvendig 77,7 tommer.
Højde (engelsk) Interiør 54,7 tommer.
Højde (metrisk) Udvendig 197.3 cm
Højde (metrisk) interiør 139 cm
Bredde (engelsk) Udvendig 43,7 tommer.
Bredde (engelsk) Interiør 34,1 tommer.
Bredde (metrisk) Udvendig 111 cm
Bredde (metrisk) interiør 86.5 cm
Overvågningsmuligheder Touch Interface
Adgangssikkerhed Nøglelås
Backup systemer CO2 eller LN2 (valgfrit)
Strømstyrke 0.25
Stiktype EU
Spænding 220 V
Elektriske krav 230V/50Hz (EU)
Kompressor 2-trins
Kølemiddel R290 / R170
Holder 57.600 prøver
Rack kapacitet 18