Få mere at vide
Eppendorf™ CryoCube F740hi ULT Fryser, 5 rum, LN2 Backup
Stiktype:
EU
Model-:
Højrehåndtaget dørmodel
Venstrehåndtaget dørmodel
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Naturlige kølemidler til fremtidig afprøvet køling
- Automatisk udluftningsport for hurtig genadgang til prøver
- Ergonomisk designet dørhåndtag for smidig og nem betjening
- Personlig adgangskontrol for højeste prøvesikkerhed
- Gennemprøvede to-trins kompressorkaskadesystemer til langsigtede arbejdsforhold
- Nem adgang til luftfilter muliggør regelmæssig rengøring og bedre ydeevne
- Kraftige hjul til nem bevægelse efter behov
- Vakuumisolerede paneler forstærket med polyurethan forma isolering
- Intuitiv brugergrænseflade for nem temperaturindstilling og overvågning samt dataeksport via USB
- Robust rustfrit stålhus for høj prøvesikkerhed og nem rengøring
- Internt sondehoved placeret i fryserens centrum for pålidelig temperaturmåling
- Låsbar sikkerhedsplade beskytter strøm- og alarmafbrydere mod utilsigtet slukning
- Reduceret strømforbrug betyder lavere driftsomkostninger
- Konstrueret til støjsvag drift for at give bedre
arbejdsforhold - Øget prøvelagerkapacitet i forhold til sine forgængere med 14 %
- Optimeret temperaturnøjagtighed for sikker prøveopbevaring
- Isolerede indvendige døre med pakninger
minimerer temperaturudsving under prøveadgang - Avancerede interfacemodeller har unik brugeradgang og logning
for at give den højeste prøvesikkerhed og -sikkerhed - Inverter-controller gør det muligt at bruge frysere på 100, 115, 208
og 230 V kredsløb med et enkelt skift af strømkabel - Modeller fås med 3 eller 5 indvendige rum for fleksible layoutmuligheder
- Modeller fås med venstre- eller højrehåndtaget yderdør for større fleksibilitet
- Modeller fås med luftkøling eller vandkølende konfigurationer
- Modeller tilgængelige med backup-kølekonfigurationer
- Modeller fås med kortoptagere
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Luftkølet |
| Kapacitet (metrisk) | 740 L |
| Dør stil | Håndtag til højre |
| Skabsmateriale | Rustfrit stål |
| Certificeringer/compliance | Individuelt kvalitetscertifikat, komplet med serienummer, leveres som standard til din dokumentation. |
| Hjul | Ja |
| Inkluderer | EU-stik |
| Array | 5 indvendige rum |
| Model- | Højrehåndtaget dørmodel |
| Vandafkølet | Nej |
| Vis mere |