Få mere at vide
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Fryser med 3 hylder
Backup systemer:
CO2 (fabriksinstalleret)
Ikke tilgængelig
LN2 (fabriksinstalleret)
Chart Recorder:
Nej
Standard
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Klassisk LED-interface
- Grønne kølevæsker
- Luftkøling
- Håndtag: Højre side
- 3 indvendige hylder
- 100-240 V/50-60 Hz
- Volumen: 740 L (26,1 ft 3 )
- Forbruger 11,8 kWh/dag (grøn; -80° C; 230 V))
- Holder op til 57.600 prøver
- Nedtrækstid til -80 C: °4 t 10 min
- Interiør: Rustfrit stål
- Udvendigt: Pulverlakeret stål
- Polyurethanskum, vakuumisoleringspaneler
- 3 rum med 3 isolerede og forseglede indvendige døre
Tekniske data
Tekniske data
| Temperatur (setpunkt) | Nedtrækstid til -80 C: °4 t 10 min |
| Dør stil | Forseglet |
| Indre døre | 3 |
| Hængsel Side | Venstre |
| Isolering | Vakuum, polyurethanskum |
| Indre | Rustfrit stål |
| Udvendig finish | Pulverlakeret stål |
| Hylder | 3 |
| Vise | LED |
| Vandafkølet | Nej |
| Vis mere |