Få mere at vide
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Fryser med 3 hylder
Artikelnummer. 15937085
Skift visning
Backup systemer:
CO2 (fabriksinstalleret)
Ikke tilgængelig
LN2 (fabriksinstalleret)
Chart Recorder:
Nej
Standard
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Backup systemer Chart Recorder Pakningsstørrelse
15937085 CO2 (fabriksinstalleret) Nej Hver
15917095 LN2 (fabriksinstalleret) Nej Hver
15957075 Ikke tilgængelig Nej Hver
15997095 CO2 (fabriksinstalleret) Standard Hver
15977105 LN2 (fabriksinstalleret) Standard Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15937085 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. F740342011
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-02-2027
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Fryser med 3 hylder har venstrehåndtaget yderdør
  • Klassisk LED-interface
  • Grønne kølevæsker
  • Luftkøling
  • Håndtag: Venstre side
  • 3 indvendige hylder
  • 100-240 V/50-60 Hz
  • Volumen: 740 L (26,1 ft 3 )
  • Forbruger 11,8 kWh/dag (grøn; -80° C; 230 V))
  • Holder op til 57.600 prøver
  • Nedtrækstid til -80 C: °4 t 10 min
  • Interiør: Rustfrit stål
  • Udvendigt: Pulverlakeret stål
  • Polyurethanskum, vakuumisoleringspaneler
  • 3 rum med 3 isolerede og forseglede indvendige døre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Temperatur (setpunkt) Nedtrækstid til -80 C: °4 t 10 min
Dør stil Forseglet, isoleret
Indre døre 3
Hængsel Side Højre
Isolering Vakuum, polyurethanskum
Indre Rustfrit stål
Udvendig finish Pulverlakeret stål
Hylder 3
Vise LED
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 91.5 × 109.9 × 197.3 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 62.1 × 86.5 × 139 cm
Chart Recorder Nej
Sætpunktssikkerhed Adgangskodebeskyttet
Backup systemer CO2 (fabriksinstalleret)
Elektriske krav 100 til 240 V, 50 til 60 Hz
Energiforbrug Forbruger 11,8 kWh/dag
Kølemiddel R290 / R170
Holder Prøver (57.600)