Få mere at vide
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Fryser - 230 V/50 Hz
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15907075
Hængsel Side:
Højre
Venstre
Hylder:
3
5
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15907075
Brand: Eppendorf™ F740340021
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Fryser - 230 V/50 Hz tilbyder sikker prøvebeskyttelse og minimerede driftsomkostninger
  • Klassisk LED-interface
  • Grønne kølevæsker
  • Luftkøling
  • 230 V/50 Hz
  • Volumen: 740 L (26,1 ft 3 )
  • Forbruger 11,8 kWh/dag
  • Holder op til 57.600 prøver
  • Nedtrækstid til -80 C: °4 t 10 min
  • Interiør: Rustfrit stål
  • Udvendigt: Pulverlakeret stål
  • Polyurethanskum, vakuumisoleringspaneler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 740 L
Temperatur (setpunkt) Nedtrækstid til -80 C: °4 t 10 min
Indre døre 3
Hængsel Side Venstre
Isolering Vakuum, polyurethanskum
Indre Rustfrit stål
Udvendig finish Pulverlakeret stål
Hylder 3
Vise LED
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 91.5 × 109.9 × 197.3 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 62.1 × 86.5 × 139 cm
Chart Recorder Nej
Sætpunktssikkerhed Adgangskodebeskyttet
Backup systemer Ikke tilgængelig
Elektriske krav 230 V, 50 Hz
Energiforbrug Forbruger 11,8 kWh/dag
Kølemiddel R290 / R170
Forsendelsesvægt (metrisk) 357 til 366 kg
Holder Prøver (57.600)
Rack kapacitet 18 til 30