Få mere at vide
Eppendorf™ CryoCube™ F740 stativ
Artikelnummer. 17966250
Skift visning
Højde (metrisk):
277 mm
330 mm
339 mm
343 mm
406 mm
414 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk)
17966250 339 mm
17976250 277 mm
17956250 330 mm
17946250 343 mm
17996250 406 mm
17986250 414 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17966250 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 6001081910
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
På lager
CryoCube™ F740 Rack giver omfattende opbevaring af prøver i en ULT-fryser med metalstativer, der muliggør optimal udnyttelse af pladsen og nem flytning af prøvekasser.
  • Sideadgangsstativ (MAX)
  • Materiale: Rustfrit stål
  • Til ULT fryser: CryoCube™ F740-serien 3-rums
  • Til ULT fryser: CryoCube F740-serien 3-rums
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grå
Holder Kasser
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 20
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B x H) 56.9 × 13.9 × 33.9 cm
Længde (metrisk) 563 mm
Inkluderer Stativ
Produkttype Fryseholder
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 339 mm
Array 4 x 5
Bredde (metrisk) 140 mm