Få mere at vide
Eppendorf™ CryoCube™ F740
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15982381
Skift visning
Model-:
F740hi
F740hiw
Antal stativer pr. sæt:
3 hylder med håndtag til højre
3 hylder med håndtag til venstre
5 hylder med håndtag til højre
5 hylder med håndtag til venstre
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Antal stativer pr. sæt unitSize
15982381 F740hiw 5 hylder med håndtag til venstre Hver
15703409 F740hi 3 hylder med håndtag til venstre Hver
15922381 F740hi 3 hylder med håndtag til højre Hver
15932381 F740hi 5 hylder med håndtag til venstre Hver
15942381 F740hi 5 hylder med håndtag til højre Hver
15962381 F740hiw 3 hylder med håndtag til venstre Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15982381 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. F740320131
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Polyurethanskumisolering kombineret med et højeffektivt kølesystem opnår og opretholder ultralave temperaturer. Eppendorf™ CryoCube™ F740 er kendt for sin energieffektivitet, pålidelighed og bekymringsfri, langsigtede prøvebevaring.
  • Konventionelt opskummet, forstærket af vakuumisoleringspaneler i enhedens krop og dørforstærket polyurethanisolering giver en effektiv isolering
  • Udvendig dør med håndtag til venstre eller højre for optimal pladsudnyttelse i laboratoriet
  • Letlæseligt, planmonteret kontrolpanel i øjenhøjde og alarmfunktion
  • De isolerede og forseglede indvendige døre minimerer kuldetab ved adgang til prøverne
  • Udstyret med enten tre eller fem rum, der kan udstyres med Eppendorf-stativer eller andre kendte mærker
  • Hver hylde har lameller til hurtig temperaturjustering
  • Ultra-frysere er velegnede til opbevaring og konservering af alle typer biologiske materialer/prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Vandkølet
Kapacitet (metrisk) 740 L
Dør stil Håndtag til venstre
Indre døre 3
Isolering Vakuum, polyurethanskum
Hylder 5
Antal stativer pr. sæt 5 hylder med håndtag til venstre
Certificeringer/compliance CE
garanti 5 år
Model- F740hiw
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A