Få mere at vide
Eppendorf™ CryoCube™ F740
Model-:
F740hi
F740hiw
Antal stativer pr. sæt:
3 hylder med håndtag til højre
3 hylder med håndtag til venstre
5 hylder med håndtag til højre
5 hylder med håndtag til venstre
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Konventionelt opskummet, forstærket af vakuumisoleringspaneler i enhedens krop og dørforstærket polyurethanisolering giver en effektiv isolering
- Udvendig dør med håndtag til venstre eller højre for optimal pladsudnyttelse i laboratoriet
- Letlæseligt, planmonteret kontrolpanel i øjenhøjde og alarmfunktion
- De isolerede og forseglede indvendige døre minimerer kuldetab ved adgang til prøverne
- Udstyret med enten tre eller fem rum, der kan udstyres med Eppendorf-stativer eller andre kendte mærker
- Hver hylde har lameller til hurtig temperaturjustering
- Ultra-frysere er velegnede til opbevaring og konservering af alle typer biologiske materialer/prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Luftkølet |
| Kapacitet (metrisk) | 740 L |
| Dør stil | Håndtag til højre |
| Indre døre | 3 |
| Isolering | Vakuum, polyurethanskum |
| Hylder | 5 |
| Antal stativer pr. sæt | 5 hylder med håndtag til højre |
| Certificeringer/compliance | CE |
| garanti | 5 år |
| Model- | F740hi |
| Vis mere |