Få mere at vide
Eppendorf™ CryoCube™ F740
Artikelnummer. p-200003923
Array:
4 x 2
4 x 3
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 8
Højde (metrisk):
276 mm
324 mm
331 mm
334 mm
412 mm
414 mm
449 mm
Hylder:
2 etager
3 niveauer
4 etager
5
6
8
Dimensioner (L x B x H):
5,5 x 22,2 x 10,9 tommer.
5,5 x 22,2 x 12,8 tommer.
5,5 x 22,2 x 13 tommer.
5,5 x 22,2 x 13,5 tommer.
5,5 x 22,2 x 16,2 tommer.
5,5 x 22,2 x 16,3 tommer.
5,5 x 22,2 x 17,7 tommer.
Artikelnummer. 15814108
Brand: Eppendorf™ 6001072210
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Omfattende opbevaring af prøver i en ULT-fryser er baseret på opbevaringsbokse. Æskerne skal opbevares i dedikerede frysereoler. Disse metalstativer muliggør optimal udnyttelse af pladsen samt nem flytning af prøvekasser.
  • Rustfrit stålstativ til kasser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Stativ
Produkttype Fryseholder
Array 4 x 8
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grå
Holder Kasser
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 32
Form Rektangulær
Hylder 8
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 53 mm (2 tommer) Kasser
Dimensioner (L x B x H) 5,5 x 22,2 x 17,7 tommer.
Længde (metrisk) 563 mm
Bredde (metrisk) 140 mm
Højde (metrisk) 449 mm