Få mere at vide
Eppendorf™ CryoCube™ F740
Artikelnummer. 17887917
Skift visning
Array:
4 x 2
4 x 3
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 8
Højde (metrisk):
276 mm
324 mm
331 mm
334 mm
412 mm
414 mm
449 mm
Hylder:
2 niveauer
3 niveauer
4 niveauer
5
6
8
Dimensioner (L x B x H):
5,5 x 22,2 x 10,9 tommer.
5,5 x 22,2 x 12,8 tommer.
5,5 x 22,2 x 13 tommer.
5,5 x 22,2 x 13,5 tommer.
5,5 x 22,2 x 16,2 tommer.
5,5 x 22,2 x 16,3 tommer.
5,5 x 22,2 x 17,7 tommer.
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Array Højde (metrisk) Hylder Dimensioner (L x B x H)
17887917 4 x 5 334 mm 5 5,5 x 22,2 x 13,5 tommer.
15814108 4 x 8 449 mm 8 5,5 x 22,2 x 17,7 tommer.
17789988 4 x 3 414 mm 3 niveauer 5,5 x 22,2 x 16,3 tommer.
17894767 4 x 6 412 mm 6 5,5 x 22,2 x 16,2 tommer.
17372140 4 x 3 324 mm 3 niveauer 5,5 x 22,2 x 12,8 tommer.
17171812 4 x 2 276 mm 2 niveauer 5,5 x 22,2 x 10,9 tommer.
17877917 4 x 4 331 mm 4 niveauer 5,5 x 22,2 x 13 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17887917 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 6001082910
På lager
Omfattende opbevaring af prøver i en ULT-fryser er baseret på opbevaringsbokse. Æskerne skal opbevares i dedikerede frysereoler. Disse metalstativer muliggør optimal udnyttelse af pladsen samt nem flytning af prøvekasser.
  • Rustfrit stålstativ til kasser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grå
Holder Kasser
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 20
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 64 mm (2,5 tommer) Kasser
Dimensioner (L x B x H) 5,5 x 22,2 x 13,5 tommer.
Længde (metrisk) 563 mm
Inkluderer Stativ
Produkttype Fryseholder
Hylder 5
Højde (metrisk) 334 mm
Array 4 x 5
Bredde (metrisk) 140 mm