Få mere at vide
Eppendorf™ CryoCube™ F740
Artikelnummer. 17789988
Array:
4 x 2
4 x 3
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 8
Højde (metrisk):
276 mm
324 mm
331 mm
334 mm
412 mm
414 mm
449 mm
Hylder:
2 etager
3 niveauer
4 etager
5
6
8
Dimensioner (L x B x H):
5,5 x 22,2 x 10,9 tommer.
5,5 x 22,2 x 12,8 tommer.
5,5 x 22,2 x 13 tommer.
5,5 x 22,2 x 13,5 tommer.
5,5 x 22,2 x 16,2 tommer.
5,5 x 22,2 x 16,3 tommer.
5,5 x 22,2 x 17,7 tommer.
Artikelnummer. 17789988
Brand: Eppendorf™ 6001072510
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Omfattende opbevaring af prøver i en ULT-fryser er baseret på opbevaringsbokse. Æskerne skal opbevares i dedikerede frysereoler. Disse metalstativer muliggør optimal udnyttelse af pladsen samt nem flytning af prøvekasser.
  • Rustfrit stålstativ til kasser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Inkluderer Stativ
Produkttype Fryseholder
Array 4 x 3
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grå
Holder Kasser
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 12
Form Rektangulær
Hylder 3 niveauer
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 127 mm (5 tommer) Kasser
Dimensioner (L x B x H) 5,5 x 22,2 x 16,3 tommer.
Længde (metrisk) 563 mm
Bredde (metrisk) 140 mm
Højde (metrisk) 414 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato