Få mere at vide
Eppendorf™ CryoCube™ F740
Array:
4 x 2
4 x 3
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 8
Højde (metrisk):
276 mm
324 mm
331 mm
334 mm
412 mm
414 mm
449 mm
Hylder:
2 etager
3 niveauer
4 etager
5
6
8
Dimensioner (L x B x H):
5,5 x 22,2 x 10,9 tommer.
5,5 x 22,2 x 12,8 tommer.
5,5 x 22,2 x 13 tommer.
5,5 x 22,2 x 13,5 tommer.
5,5 x 22,2 x 16,2 tommer.
5,5 x 22,2 x 16,3 tommer.
5,5 x 22,2 x 17,7 tommer.
Beskrivelse
- Rustfrit stålstativ til kasser
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Stativ |
| Produkttype | Fryseholder |
| Array | 4 x 3 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Grå |
| Holder | Kasser |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 12 |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | 3 niveauer |
| Vis mere |