Få mere at vide
Eppendorf™ CryoCube™ F570n, LN2, EU/UK
Artikelnummer. 17192966
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
570 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17192966 570 l
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17192966 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. F571303031
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Eppendorf CryoCube F570 ULT frysere tilbyder en kombination af minimale driftsomkostninger og overlegen prøvebeskyttelse. Med et layout med fem rum og fem indvendige døre for nem adgang til prøverne beskytter det solide polyurethanskum dine værdifulde prøver.
  • CryoCube™ F570-serien, 570 L, ULT-fryser, med LED-interface, grønne kølevæsker og luftkøling, håndtag venstre side, 5 hylder, 230 V/50 Hz
  • Kapacitet: 570 L (20,1 ft³ )
  • Forbruger kun 10,5 kWh/dag (230 V)
  • Nødvendig gulvplads: 102,5 x 85,2 cm
  • Holder op til 40.000 prøver
  • Nedtrækstid til -80 °C: 4 timer
  • Kompatibel med CO2/LN2 injektionssystem som backup for højeste prøvesikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 20,1 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 570 l
Indre døre 5
Hængsel Side Højre
Isolering Polyurethanskum
Vise LED
Hjul Ja
Havne 2
Mål (D x B x H) Indvendig 57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 tommer)
Mål (L x B x H) Udvendig 89,8 x 110,3 x 193,6 cm (43,4 x 35,4 x 76,2 tommer)
Dybde (engelsk) Eksteriør 35,4 tommer
Dybde (engelsk) Interiør 22,6 tommer
Dybde (metrisk) Eksteriør 89.8 cm
Dybde (metrisk) interiør 57.5 cm
Højde (engelsk) Udvendig 76,2 tommer.
Højde (engelsk) Interiør 49,8 tommer
Bredde (engelsk) Udvendig 43,4 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 30,1 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 110.3 cm
Bredde (metrisk) interiør 76.5 cm
Adgangssikkerhed Nøglelås
Chart Recorder Ekstraudstyr
Backup systemer LN2 (fabriksinstalleret)
Strømstyrke 7,0 Af
Stiktype EU, UK,
Spænding 230 V
Watt 10,500 W
Kompressor 2-trins
Kølemiddel R404A / R508B
Rack kapacitet 25