Få mere at vide
Eppendorf™ CryoCube™ F570n, CR, EU/UK
Kapacitet (metrisk):
570 l
Beskrivelse
- CryoCube™ F570-serien, 570 L, ULT-fryser, med LED-interface, grønne kølevæsker og luftkøling, håndtag venstre side, 5 hylder, 230 V/50 Hz
- Kapacitet: 570 L (20,1 ft³ )
- Forbruger kun 10,5 kWh/dag (230 V)
- Nødvendig gulvplads: 102,5 x 85,2 cm
- Holder op til 40.000 prøver
- Nedtrækstid til -80 °C: 4 timer
- Kompatibel med CO2/LN2 injektionssystem som backup for højeste prøvesikkerhed
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 570 l |
| Indre døre | 5 |
| Hængsel Side | Højre |
| Isolering | Polyurethanskum |
| Vise | LED |
| Hjul | Ja |
| Havne | 2 |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 tommer) |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 89,8 x 110,3 x 193,6 cm (43,4 x 35,4 x 76,2 tommer) |
| Dybde (engelsk) Eksteriør | 35,4 tommer |
| Vis mere |