Få mere at vide
Eppendorf™ CryoCube™ F570hw, CR, EU/UK
Kapacitet (metrisk):
570 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- CryoCube™ F570h, 570 L, ULT fryser, med LED-interface, grønne kølevæsker og luftkøling, håndtag venstre side, 5 hylder, 230 V/50 Hz (EU/GB)
- Volumen: 570 L (20,1 ft³ ), fx op til 40.000 prøver
- Effektiv isolering, sammensat af traditionel isolering og vakuumisoleringspaneler, sparer energi
- Effektivt kompressorstyringssystem reducerer cyklustider for at sænke energiforbruget og forlænge fryserens levetid
- Automatisk udluftningsport på fordøren på opretstående CryoCube modeller forbedrer energiforbruget og muliggør hurtig prøveadgang
- Låsbar hovedafbryder for at forhindre utilsigtet slukning
- Placering til kortskriver til datadokumentation
- Ergonomisk dørgreb af CryoCube modeller baseret på Eppendorf PhysioCare Concept™ kræver mindre kraft og giver lettere adgang
- Luftkølede såvel som vandkølede versioner for yderligere energibesparelse
- Interiør i rustfrit stål for nem rengøring under vedligeholdelse og afrimningscyklusser; yderside i pulverlakeret stål
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 20,1 kubikfod |
| Kapacitet (metrisk) | 570 l |
| Indre døre | 5 |
| Hængsel Side | Højre |
| Isolering | Polyurethanskum |
| Vise | Klassisk |
| Hjul | Ja |
| Havne | 2 |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 tommer) |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 89,8 x 110,3 x 195,0 cm (43,4 x 35,4 x 76,8 tommer) |
| Vis mere |