Få mere at vide
Eppendorf™ CryoCube™ F570h, EU/UK
Artikelnummer. 17122976
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
570 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17122976 570 l
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17122976 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. F571340031
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Eppendorf CryoCube F570 ULT frysere tilbyder en kombination af minimale driftsomkostninger og overlegen prøvebeskyttelse. Med et layout med fem rum og fem indvendige døre for nem adgang til prøverne beskytter det solide polyurethanskum dine værdifulde prøver.
  • CryoCube™ F570h, 570 L, ULT fryser, med LED-grænseflade, VIP, grønne kølevæsker og luftkøling, håndtag i venstre side, 5 hylder, 230 V/50 Hz (EU/GB)
  • Volumen: 570 L (20,1 kubikfod³), f.eks. op til 40.000 prøver
  • Effektiv isolering, sammensat af traditionel isolering og vakuumisoleringspaneler, sparer energi
  • Effektivt kompressorstyringssystem reducerer cyklustider for at sænke energiforbruget og forlænge fryserens levetid
  • Automatisk udluftningsport på fordøren på opretstående CryoCube-modeller forbedrer energiforbruget og giver hurtig adgang til prøverne
  • Låsbar hovedafbryder for at forhindre utilsigtet slukning
  • Placering til kortskriver til datadokumentation
  • Ergonomisk dørhåndtag på CryoCube-modeller baseret på Eppendorf PhysioCare Concept ™ kræver mindre kraft og giver lettere adgang
  • Luftkølede såvel som vandkølede versioner for yderligere energibesparelse
  • Interiør i rustfrit stål for nem rengøring under vedligeholdelse og afrimningscyklusser; yderside i pulverlakeret stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 20,1 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 570 l
Indre døre 5
Hængsel Side Højre
Isolering Polyurethanskum
Vise Klassisk
Hjul Ja
Havne 2
Mål (D x B x H) Indvendig 57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 tommer)
Mål (L x B x H) Udvendig 89,8 x 110,3 x 195,0 cm (43,4 x 35,4 x 76,8 tommer)
Dybde (engelsk) Eksteriør 35,4 tommer
Dybde (engelsk) Interiør 22,6 tommer
Dybde (metrisk) Eksteriør 89.8 cm
Dybde (metrisk) interiør 57.5 cm
Højde (engelsk) Udvendig 76,8 tommer
Højde (engelsk) Interiør 49,8 tommer
Højde (metrisk) interiør 126.5 cm
Bredde (engelsk) Udvendig 43,4 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 30,1 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 110.3 cm
Bredde (metrisk) interiør 76.5 cm
Chart Recorder Ekstraudstyr
Datalogging ombord Ekstraudstyr
Backup systemer CO2 eller LN2 (valgfrit)
Strømstyrke 7,0 Af
Stiktype EU, UK,
Spænding 230 V
Watt 7400 W
Kompressor 2-trins
Kølemiddel R290 / R170
Rack kapacitet 25