Få mere at vide
Eppendorf™ CryoCube™ F440n ULT Fryser, 440 L, AC , DoLe, 5, (EU/GB), CO 2 Backup System
Artikelnummer. 17258479
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
440 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17258479 440 l
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17258479 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. F440302031
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-12-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Eppendorf CryoCube F440 ULT frysere tilbyder en kombination af minimale driftsomkostninger og overlegen prøvebeskyttelse. Med et layout med fem rum og fem indvendige døre for nem adgang til prøverne beskytter den solide isolering dine værdifulde prøver.
CryoCube™ F440n, 440 L, klassisk grænseflade, grønne kølevæsker, luftkøling, 5 hylder
  • Volumen: 440 L (15,5 kubikfod), f.eks. op til 32.000 prøver
  • Effektiv isolering, sammensat af traditionel isolering (n-version) og vakuumisoleringspaneler (h-version), sparer energi
  • Effektivt kompressorstyringssystem reducerer cyklustider for at sænke energiforbruget og forlænge fryserens levetid
  • Automatisk udluftningsport på fordøren på opretstående CryoCube-modeller forbedrer energiforbruget og giver hurtig adgang til prøverne
  • Låsbar hovedafbryder for at forhindre utilsigtet slukning
  • Placering til kortskriver til datadokumentation
  • Ergonomisk dørhåndtag på CryoCube-modeller baseret på Eppendorf PhysioCare Concept™ kræver mindre kraft og giver lettere adgang
  • Luftkølet
  • Interiør i rustfrit stål for nem rengøring under vedligeholdelse og afrimningscyklusser; yderside i pulverlakeret stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Frysere
Kapacitet (engelsk) 15,5 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 440 l
Indre døre 5
Hængsel Side Højre
Isolering Polyurethanskum
Hylder 5
Vise Klassisk grænseflade
Hjul Ja
Havne 2
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 89,8 x 95,5 x 195 cm (35,4 x 37,6 x 76,8 tommer)
Mål (D x B x H) Indvendig 57,5 x 61,6 x 126,5 cm (22,6 x 24,3 x 49,8 tommer)
Footprint (metrisk) 95.5 x 89.8 cm
Chart Recorder Nej
Strømstyrke 7 A
Stiktype EU, UK,
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Watt 8300 W
Kølemiddel R290/R170
Rack kapacitet 20