Få mere at vide
Eppendorf™ CryoCube™ F440n ULT Fryser, 440 L, AC , DoLe, 5, (EU/GB), Chart Recorder, CO 2 Backup System
GREENER_CHOICE
Eppendorf CryoCube F440 ULT frysere tilbyder en kombination af minimale driftsomkostninger og overlegen prøvebeskyttelse. Med et layout med fem rum og fem indvendige døre for nem adgang til prøverne beskytter den solide isolering dine værdifulde prøver.
Brand:  Eppendorf™ F440304031
96099.96 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "25041" to get your promotional price.
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Produktkode 17298479
  • 120073.38 DKK / Hver
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
CryoCube™ F440n, 440 L, klassisk grænseflade, grønne kølevæsker, luftkøling, 5 hylder
  • Volumen: 440 L (15,5 kubikfod), f.eks. op til 32.000 prøver
  • Effektiv isolering, sammensat af traditionel isolering (n-version) og vakuumisoleringspaneler (h-version), sparer energi
  • Effektivt kompressorstyringssystem reducerer cyklustider for at sænke energiforbruget og forlænge fryserens levetid
  • Automatisk udluftningsport på fordøren på opretstående CryoCube-modeller forbedrer energiforbruget og giver hurtig adgang til prøverne
  • Låsbar hovedafbryder for at forhindre utilsigtet slukning
  • Placering til kortskriver til datadokumentation
  • Ergonomisk dørhåndtag på CryoCube-modeller baseret på Eppendorf PhysioCare Concept™ kræver mindre kraft og giver lettere adgang
  • Luftkølet
  • Interiør i rustfrit stål for nem rengøring under vedligeholdelse og afrimningscyklusser; yderside i pulverlakeret stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Frysere
440 L
Højre
5
Ja
89,8 x 95,5 x 195 cm (35,4 x 37,6 x 76,8 tommer)
95.5 x 89.8 cm
7 A
230 V
8300 W
20
15,5 kubikfod
5
Polyurethanskum
Klassisk grænseflade
2
57,5 x 61,6 x 126,5 cm (22,6 x 24,3 x 49,8 tommer)
Ja
EU, UK,
50 Hz
R290/R170
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Brochures
Product Guides
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ CryoCube™ F440n ULT Fryser, 440 L, AC , DoLe, 5, (EU/GB), Chart Recorder, CO 2 Backup System > 440 L; 230 V; 50 Hz