Få mere at vide
Eppendorf™ CryoCube™ F440h ULT Fryser, 440 L, VIP, AC , DoLe, 5, (EU/GB), søkortregistrering
Kapacitet (metrisk):
440 l
Beskrivelse
CryoCube™ F440h, 440 L, klassisk interface, VIP, grønne kølevæsker, luftkøling, 5 hylder
- Volumen: 440 L (15,5 kubikfod), f.eks. op til 32.000 prøver
- Effektiv isolering, sammensat af traditionel isolering (n-version) og vakuumisoleringspaneler (h-version), sparer energi
- Effektivt kompressorstyringssystem reducerer cyklustider for at sænke energiforbruget og forlænge fryserens levetid
- Automatisk udluftningsport på fordøren på opretstående CryoCube modeller forbedrer energiforbruget og muliggør hurtig prøveadgang
- Låsbar hovedafbryder for at forhindre utilsigtet slukning
- Placering til kortskriver til datadokumentation
- Ergonomisk dørgreb af CryoCube modeller baseret på Eppendorf PhysioCare Concept™ kræver mindre kraft og giver lettere adgang
- Luftkølet
- Interiør i rustfrit stål for nem rengøring under vedligeholdelse og afrimningscyklusser; yderside i pulverlakeret stål
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Frysere |
| Kapacitet (engelsk) | 15,5 kubikfod |
| Kapacitet (metrisk) | 440 l |
| Indre døre | 5 |
| Hængsel Side | Højre |
| Isolering | Vakuum |
| Hylder | 5 |
| Vise | Klassisk grænseflade |
| Hjul | Ja |
| Havne | 2 |
| Vis mere |