Få mere at vide
Eppendorf™ CryoCube™ F101h ULT fryser
Artikelnummer. 17815978 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Artikelnummer. Stiktype
17815978 EU
1 options
Artikelnummer. 17815978 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. F101340061
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CryoCube F101h fryseren med ultralav temperatur (ULT) er ideel til opbevaring af mindre prøvesamlinger under bordet. Ved at give pålidelige -80 °C temperaturer i et kompakt design tilbyder CryoCube F101h langvarig og sikker prøveopbevaring.
  • Vakuumisoleringspaneler giver mulighed for øget intern kapacitet med samme fodaftryk som traditionelle skumfrysere
  • De indvendige døre er både tætte og isolerede, hvilket skaber to separate rum og minimerer tab af kold luft, mens du får adgang til dine prøver
  • Letlæseligt LED-kontrolpanel og alarmstatus
  • Speciel vakuumventil med stempel, som er ergonomisk placeret for at få øjeblikkelig adgang til din fryser
  • Inderdørene kan hurtigt tages af uden brug af værktøj for nemmere og hurtigere afrimning
  • Interiør i rustfrit stål for nem rengøring under vedligeholdelse og afrimningscyklusser; yderside i pulverlakeret stål
  • Særlige ydre dørtætninger til lav temperatur tillader pakninger at forblive fleksible ved -86°C og forhindrer isopbygning for nem adgang til prøver
  • Adgangskodebeskyttelse af alarm- og temperaturindstillingspunkter for at forhindre uautoriserede indstillingsændringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type ULT fryser
Kapacitet (engelsk) 3,6 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 101 L
Temperaturområde -50 °C til -86 °C
Dør stil Ydre (1), Indre (2)
Antal døre 1
Skabsmateriale Malet stål
Kammermateriale Rustfrit stål
Isolering VIP, polyurethanskum
Hylder 1
Certificeringer/compliance CE
Stil Under bordet
Vise LCD
Vandafkølet Nej
Overvågningsmuligheder Alarmmodul, batteribackup
Strømstyrke 10 A
Stiktype EU
Spænding 230 V
Kompressor Industriel kvalitet
Kølemiddel R290/R170
Holder Små prøvesamlinger