Få mere at vide
Eppendorf™ CryoCube™ F101h Maksimal fryserstativ
Artikelnummer. 17896358 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Holder:
Æsker (2 tommer)
Artikelnummer. Holder
17896358 Æsker (2 tommer)
1 options
Artikelnummer. 17896358 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 6001092210
På lager
Disse metalstativer muliggør optimal udnyttelse af pladsen samt nem flytning af prøvekasser.
Omfattende opbevaring af prøver i en ULT-fryser er baseret på opbevaringsbokse. Æskerne skal opbevares i dedikerede frysereoler.
  • Maksimal kassestørrelse: 136 x 136 mm
  • Til ULT fryser: CryoCube F101h (fra Q4 2023) (maks. 3 stativer, max. 36 kasser) plus 30 kasser med standardreol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Sølv
Holder Æsker (2 tommer)
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 12 stillinger
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 307 mm
Produkttype Skuffestativ
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 337 mm
Array 6 x 2
Bredde (metrisk) 140 mm