Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoClaw
Artikelnummer. 10318253 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Alle CryoPlus Modeller
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10318253 Alle CryoPlus Modeller Hver
1 options
Artikelnummer. 10318253 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AY509X18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2165.00 DKK
    2029.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 135.62 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Hent hætteglas, ampuller og kryobokse fra kryogene kar ved hjælp af Thermo Scientific™ CryoClaw .
  • Gummi sugekopper henter ampuller eller kasser, der falder fra stativer eller dåser ned i kryogene kar
  • Kan også bruges til at nå overliggende emner eller til sikkert at flytte radioisotoper uden at røre beholdere
  • Længde 41 tommer. (104 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt CryoClaw Ampulfjerner
Type CryoClaw
Til brug med (udstyr) Alle CryoPlus Modeller
Holder Hætteglas