Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoBoxes™
Farve:
Blå
Brun
Diverse
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Holder:
100 (1 til 1,8 ml hætteglas)
100 (1 to 1.5 mL Vials)
100 (3,6 ml hætteglas)
25 (1 til 1,8 ml hætteglas)
25 (1.2 and 2 mL Vials)
64 (1.5 mL Microcentrifuge Tubes)
81 (1 til 1,8 ml hætteglas)
81 (1 til 2 ml hætteglas)
81 (1.2 and 2 mL Vials)
81 (3,6 ml hætteglas)
81 (5 mL Vials)
Materiale:
Pap
Polycarbonat
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 24
Pakke med 30
Pakke med 4
Pakke med 42
Pakke med 48
Pakke med 6
Pakke med 8
Beskrivelse
Opfyld ethvert budgets behov med plastik eller pap CryoBoxes™ designet til at opbevare kryogene hætteglas og rør. Vælg mellem en række slidstærkt plastik Thermo Scientific™ CryoBox™ styles med nøglelåg og trykte placeringsgitre, eller vælg økonomisk pap/spånplade CryoBoxes™ til korttidsopbevaring. Plastkasserne er optimeret til at passe til vores eget mærke af Nalgene™ og Nunc™ hætteglas og mikrocentrifugerør bedst.
- Holdbare kryobokse helt i plast til kort- eller langtidsopbevaring
- Nøglede låg på plastikkryobokse forhindrer fejljustering
- Plastkasser er autoklaverbare til dekontaminering og kan bruges ved temperaturområde fra -196 C °til +121 °C
- Trykt gitter på plastiklåg for nem lagerstyring
- Økonomiske kryobokse af spånplade/pap til korttidsopbevaring
- Spån-/papkasser har skillevægge og udluftninger i bunden for god dræning og luftcirkulation
- Fås med skillevægge fra 25 til 169 røropbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Polycarbonat, 133 x 133 x 52 mm |
| Farve | Grøn |
| Materiale | Polycarbonat |
| Form | Firkant |
| Type | Cryo boks |
| Holder | 81 (1 til 2 ml hætteglas) |
| Inkluderer | Farvet indsats |
| Produktlinje | Nalgene |
| Mængde | 4/Pk., 24/Cs. |
| Rør Array | 9 x 9 |
| Vis mere |