Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoBoxes™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11321615
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Diverse
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Holder:
100 (1 til 1,5 ml hætteglas)
100 (1 til 1,8 ml hætteglas)
100 (3,6 ml hætteglas)
25 (1 til 1,8 ml hætteglas)
25 (1,2 og 2 ml hætteglas)
64 (1,5 ml mikrocentrifugerør)
81 (1 til 1,8 ml hætteglas)
81 (1 til 2 ml hætteglas)
81 (1,2 og 2 ml hætteglas)
81 (3,6 ml hætteglas)
81 (5 ml hætteglas)
Materiale:
Pap
Polycarbonat
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 24
Pakke med 30
Pakke med 4
Pakke med 42
Pakke med 48
Pakke med 6
Pakke med 8
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Holder Materiale unitSize
11321615 Hvid 64 (1,5 ml mikrocentrifugerør) Polycarbonat Pakke med 24
11311625 Hvid 100 (1 til 1,8 ml hætteglas) Pap Pakke med 42
11321625 Hvid 100 (3,6 ml hætteglas) Pap Pakke med 30
10479572 Hvid 100 (3,6 ml hætteglas) Polycarbonat Pakke med 24
11775343 Hvid 100 (3,6 ml hætteglas) Polycarbonat Pakke med 4
11301655 Hvid 81 (1 til 1,8 ml hætteglas) Pap Pakke med 48
10701713 Hvid 81 (1 til 1,8 ml hætteglas) Pap Hver
11321655 Hvid 81 (3,6 ml hætteglas) Pap Pakke med 30
11361655 Grå 100 (1 til 1,8 ml hætteglas) Polycarbonat Pakke med 24
11765343 Grå 100 (1 til 1,8 ml hætteglas) Polycarbonat Pakke med 4
10134321 Brun 81 (1 til 1,8 ml hætteglas) Pap Pakke med 6
10644412 Hvid 25 (1 til 1,8 ml hætteglas) Pap Pakke med 24
10739331 Hvid 25 (1,2 og 2 ml hætteglas) Polycarbonat Pakke med 8
10324741 Hvid 81 (1,2 og 2 ml hætteglas) Polycarbonat Pakke med 4
10069130 Blå 100 (1 til 1,5 ml hætteglas) Polycarbonat Pakke med 10
10038700 Hvid 81 (5 ml hætteglas) Polycarbonat Pakke med 4
11754703 Rød 81 (1 til 2 ml hætteglas) Polycarbonat Pakke med 4
11764703 Gul 81 (1 til 2 ml hætteglas) Polycarbonat Pakke med 4
11391514 Grøn 81 (1 til 2 ml hætteglas) Polycarbonat Pakke med 4
11301524 Blå 81 (1 til 2 ml hætteglas) Polycarbonat Pakke med 4
11311524 Grå 81 (1 til 2 ml hætteglas) Polycarbonat Pakke med 4
10151042 Diverse 81 (1 til 2 ml hætteglas) Polycarbonat Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Artikelnummer. 11321615 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 330821
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4735.00 DKK
    4304.97 DKK / Pakke med 24
    Spare 430.03 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opfyld ethvert budgets behov med plastik eller pap CryoBoxes™ designet til at opbevare kryogene hætteglas og rør.
Opfyld ethvert budgets behov med plastik eller pap CryoBoxes™ designet til at opbevare kryogene hætteglas og rør. Vælg mellem en række slidstærkt plastik Thermo Scientific™ CryoBox™ styles med nøglelåg og trykte placeringsgitre, eller vælg økonomisk pap/spånplade CryoBoxes™ til korttidsopbevaring. Plastkasserne er optimeret til at passe til vores eget mærke af Nalgene™ og Nunc™ hætteglas og mikrocentrifugerør bedst.
  • Holdbare kryobokse helt i plast til kort- eller langtidsopbevaring
  • Nøglede låg på plastikkryobokse forhindrer fejljustering
  • Plastkasser er autoklaverbare til dekontaminering og kan bruges ved temperaturområde fra -196 C °til +121 °C
  • Trykt gitter på plastiklåg for nem lagerstyring
  • Økonomiske kryobokse af spånplade/pap til korttidsopbevaring
  • Spån-/papkasser har skillevægge og udluftninger i bunden for god dræning og luftcirkulation
  • Fås med skillevægge fra 25 til 169 røropbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Polycarbonate, 132 x 132 x 52mm
Farve Hvid
Materiale Polycarbonat
Form Firkant
Type Cryo boks
Holder 64 (1,5 ml mikrocentrifugerør)
Produktlinje Nunc
Mængde 4/Pk., 24/Cs.
Rør Array 8 x 8
Dimensioner (L x B x H) 133 x 133 x 52 mm
Længde (engelsk) 5,25 tommer.
Længde (metrisk) 133 mm
Bredde (engelsk) 5,25 tommer.
Bredde (metrisk) 133 mm
Højde (engelsk) 2,13 tommer.
Højde (metrisk) 52 mm
Vægt (metrisk) 6 kg